Learn More
2-Nitrofenilacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11429636
2-Nitrofenilacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429636
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Código de producto. 11429636
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20190.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 610-66-2
Fórmula molecular C8H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 162.15
Número MDL MFCD00007183
Clave InChI YPRFCQAWSNWRLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitrophenylacetonitrile, 2-2-nitrophenyl acetonitrile, 2-nitrophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2-nitro, 2-nitrobenzyl cyanide, o-nitrophenyl acetonitrile, o-nitrobenzacetonitrile, 2-nitrobenzeneacetonitrile, 2-nitrobenzyl nitrile, acetonitrile, o-nitrophenyl
PubChem CID 11888
Nombre IUPAC 2-(2-nitrofenil)acetonitrilo
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrophenylacetonitrile
Punto de fusión 81°C to 85°C
Punto de ebullición 178°C (12 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 1869400
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.15
Porcentaje de pureza 98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10251411 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberB20190.14,B20190.06
Número de lote10248431 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/07/2024 Catalog NumberB20190.14,B20190.06
Número de lote10249618 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/02/2024 Catalog NumberB20190.14,B20190.06
Número de lote10248764 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/12/2023 Catalog NumberB20190.03,B20190.14,B20190.06
Número de lote10247991 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/09/2023 Catalog NumberB20190.03,B20190.14,B20190.06
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Nitrophenylacetonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-Nitrophenylacetonitrile
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-Nitrofenilacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >