Learn More
(+/-)-2-Octanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418826
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
Código de producto. 11418826
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16985.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-96-6 | C8H18O | 130.231 g/mol
(±)-2-Octanol is used in flavors, paints and coatings, defoaming agent, low-volatility solvent, lubricants, fuels, paints and coatings. It is used as a frother in mineral floatation and wetting agent. It acts as an intermediate in the preparation of surfactants, cosmetic emollients esters and plasticizers. Further, it is also used as a reagent in the synthesis of pharmaceutical compounds and piperine derivatives. In addition to this, it is considered as an alternative of 2-ethylhexanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
(+)-2-el octanol se utiliza en sabores, pinturas y revestimientos, agentes antiespumantes, disolventes de baja volatilidad, lubricantes y combustibles. Se utiliza como espumante en la flotación de minerales y como agente humidificante. Actúa como intermediario en la preparación de surfactantes, ésteres de emolientes cosméticos y plastificadores. Además, también se utiliza como reactivo en la síntesis de compuestos farmacéuticos y derivados de la piperina. Por otra parte, se considera una alternativa al 2-etilhexanol.
Solubilidad
miscible con éter dietílico, acetona, alcohol, los disolventes orgánicos más comunes, hidrocarburos aromáticos y alifáticos. Ligeramente miscible con agua fría.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-96-6
Fórmula molecular C8H18O
Peso molecular (g/mol) 130.231
Número MDL MFCD00004591
Clave InChI SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-octanol, 2-octyl alcohol, hexylmethylcarbinol, 2-hydroxyoctane, sec-caprylic alcohol, 1-methylheptanol, methylhexylcarbinol, 1-methylheptyl alcohol, dl-2-octanol, n-octan-2-ol
PubChem CID 20083
ChEBI CHEBI:37869
Nombre IUPAC octan-2-ol
SMILES CCCCCCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-2-Octanol
Punto de fusión -38°C
Densidad 0.819
Punto de ebullición 179°C to 180°C
Temperatura de inflamación 76°C (169°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.426
Cantidad 500 mL
Beilstein 1719325
Índice Merck 14,6752
Información de solubilidad Miscible with diethyl ether,acetone,alcohol,most common organic solvents,aromatic and aliphatic hydrocarbons. Slightly miscible with cold water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (+/-)-2-Octanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-Octanol