Learn More
2-Octeno, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11316686
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-67-1
Fórmula molecular C8H16
Peso molecular (g/mol) 112.216
Número MDL MFCD00009532
Clave InChI ILPBINAXDRFYPL-HWKANZROSA-N
Sinónimo trans-2-octene, 2-octene, e-2-octene, e-oct-2-ene, 2-octene, e, 2-octene, 2e, unii-g13g1yr8yw, oct-2-ene, g13g1yr8yw, octene-2
PubChem CID 5364448
Nombre IUPAC (E)-oct-2-eno
SMILES CCCCCC=CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Octene
Nombre de nota Cis + Trans
Densidad 0.715
Punto de ebullición 123°C to 125°C
Temperatura de inflamación 14°C (57°F)
Índice de refracción 1.415
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Beilstein 1719495
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.22
Porcentaje de pureza 98%