Learn More
2-Octino, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific™
Código de producto. 15305028
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
CAS 2809-67-8
Fórmula molecular C8H14
Peso molecular (g/mol) 110.20
Número MDL MFCD00027302
Clave InChI QCQALVMFTWRCFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-octyne, n-c5h11c.$.cch3, amylmethylacetylene, methylpentylacetylene, acmc-209h0u, n-c5h11c.equiv.cch3
PubChem CID 17769
Nombre IUPAC oct-2-ino
SMILES CCCCCC#CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Octyne
Densidad 0.7590g/mL
Punto de ebullición 137.0°C
Temperatura de inflamación 18°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.759
Estabilizante Approx. 200ppm
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.2
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Octyne
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.