Learn More
2-Penteno, cis-trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
2-Pentene (mixture of cis and trans) is used in the synthesis of polycyclopentene by ring-opening metathesis polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-el penteno (mezcla de cis y trans) se utiliza en la síntesis de policiclopenteno mediante polimerización de metátesis de apertura de anillo.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y bases. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco y seco.
El 2-el penteno (mezcla de cis y trans) se utiliza en la síntesis de policiclopenteno mediante polimerización de metátesis de apertura de anillo.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y bases. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco y seco.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Pentene |
Nombre de nota | cis + trans |
Densidad | 0.65 |
Punto de ebullición | 36°C to 38°C |
Temperatura de inflamación | −45°C (−49°F) |
Olor | Petroleum-like |
Fórmula lineal | CH3CH2CH=CHCH3 |
Índice de refracción | 1.38 |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN3295 |