Learn More
2-Fenoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11325489
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
11325489 1 g 1 g
11315489 250 mg 250 miligramos
2 options
Código de producto. 11325489
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50448.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 2-fenoxibenzaldehído se utiliza como reactivo en la síntesis de 1,3,4-oxadiazol-2-onas quirales como inhibidores de FAAH potentes y altamente selectivos. También se utiliza como reactivo en la síntesis de las [4-(fenoxi)piridin-3-il]metilaminas, una nueva clase de inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina (IRNA).
Solubilidad
Muy ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19434-34-5
Fórmula molecular C13H10O2
Peso molecular (g/mol) 198.22
Número MDL MFCD00800666
Clave InChI IMPIIVKYTNMBCD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-phenoxybenzaldehyde, 2-phenoxybenzenecarbaldehyde, 2-formyldiphenyl ether, phenoxybenzaldehyde, 2-phenoxy-benzaldehyde, pubchem16236, phenoxybenzenecarbaldehyde, opera_id_1384
PubChem CID 88060
Nombre IUPAC 2-fenoxibenzaldehído
SMILES O=CC1=CC=CC=C1OC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenoxybenzaldehyde
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Very slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza 98%