Learn More
Ácido 2-fenoxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468773
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11468773 100 g 100 g
11458773 25 g 25 g
11478773 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11468773
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10515.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2243-42-7 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2243-42-7
Fórmula molecular C13H10O3
Peso molecular (g/mol) 214.22
Número MDL MFCD00002429
Clave InChI PKRSYEPBQPFNRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-phenoxybenzoic acid, benzoic acid, 2-phenoxy, benzoic acid, o-phenoxy, phenoxybenzoic acid, ortho-phenoxybenzoic acid, 2-phenoxybenzoicacid, 2-carboxydiphenyl ether, 2-phenoxy-benzoic acid, o-phenoxybenzoic acid, o-carboxydiphenyl ether
PubChem CID 75237
ChEBI CHEBI:72636
Nombre IUPAC ácido 2-fenoxibenzoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenoxybenzoic acid
Punto de fusión 111°C to 115°C
Cantidad 100 g
Beilstein 978452
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.22
Porcentaje de pureza 98%