Learn More
2-Fenoxietanol, 94 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11439702
2-Fenoxietanol, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439702
250 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Código de producto. 11439702
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10786.30
Solicitar formato a granel o personalizado
2-Phenoxyethanol is used as a solvent for cellulose acetate, inks and resins. It is also used as a fixative for perfumes, insect repellents and topical antiseptics. It is utilized as a surface active agent. It acts as an anesthetic in the aquaculture of some fish. Further, it is used as a preservative and cosmetic raw material. In addition to this, it is used in preparation of active pharmaceutical ingredients and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-fenoxietanol se utiliza como disolvente para el acetato de celulosa, tintas y resinas. También se usa como fijador para perfumes, repelentes de insectos y antisépticos tópicos. Se utiliza como agente activo de superficie y anestésico en la acuicultura de algunos peces. Además, se utiliza como materia prima en conservantes y cosmética. Además de esto, se emplea en la preparación de ingredientes farmacéuticos activos y colorantes.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol, propanol y propilenglicol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-99-6
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.166
Número MDL MFCD00002857
Clave InChI QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenoxyethanol, ethylene glycol monophenyl ether, phenyl cellosolve, ethanol, 2-phenoxy, phenoxytol, phenoxethol, phenoxetol, ethylene glycol phenyl ether, phenoxyethyl alcohol, 1-hydroxy-2-phenoxyethane
PubChem CID 31236
ChEBI CHEBI:64275
Nombre IUPAC 2-fenoxietanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenoxyethanol
Punto de fusión 11°C to 14°C
Color Incolora
Densidad 1.102 g/mL
Punto de ebullición 245°C
Temperatura de inflamación 121°C (249°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 94%
Fórmula lineal C6H5O(CH2)2OH
Índice de refracción 1.537
Cantidad 250 g
Beilstein 1364011
Índice Merck 14,7257
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,propanol and propylene glycol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 94%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10240840 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/05/2022 Catalog NumberA10786.0B,A10786.30,A10786.0I
Número de lote10209716 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA10786.0B,A10786.30,A10786.0I
Número de lote10172588 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA10786.0B,A10786.30,A10786.0I
Número de lote10188906 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA10786.0B,A10786.30,A10786.0I
Número de lote10105097 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA10786.0B,A10786.30,A10786.0I
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-Fenoxietanol, 94 %, Thermo Scientific Chemicals >