Learn More
2-Fenil-2-butenal, (E)+(Z), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
2-Phenyl-2-butenal is used as a food additive. It is also used as intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-fenil-2-butenal se utiliza como aditivo alimentario. También se utiliza como intermediario en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en aceite y etanol. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes y agentes de reducción.
El 2-fenil-2-butenal se utiliza como aditivo alimentario. También se utiliza como intermediario en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en aceite y etanol. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes y agentes de reducción.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Phenyl-2-butenal |
Nombre de nota | (E)+(Z) |
Punto de ebullición | 115°C (15 mmHg) |
Índice de refracción | 1.561 |
Cantidad | 25 g |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in oil and ethanol. Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.19 |
Porcentaje de pureza | 97% |