Learn More
2-Fenil-2-pentanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15423227
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 15423227
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20854.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4383-18-0 | C11H16O | 164.248 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4383-18-0
Fórmula molecular C11H16O
Peso molecular (g/mol) 164.248
Número MDL MFCD00046592
Clave InChI YBQOTTAEVBHNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenyl-2-pentanol, 2-phenyl-pentan-2-ol, benzenemethanol, .alpha.-methyl-.alpha.-propyl, methyl phenylbutanol, acmc-1aei8, methyl phenyl n-propyl carbinol
PubChem CID 138214
Nombre IUPAC 2-Fenilpentan-2-ol
SMILES CCCC(C)(C1=CC=CC=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenyl-2-pentanol
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.25
Porcentaje de pureza 98%