Learn More
2-Fenilacetamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Tienda en 4 °C.
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Tienda en 4 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Phenylacetamide |
| CAS | 103-81-1 |
| Fórmula molecular | C8H9NO |
| Número MDL | MFCD00059193 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | benzeneacetamide, phenylacetamide, alpha-toluamide, alpha-phenylacetamide, phenylacetic acid amide, acetamide, 2-phenyl, phenyl-beta-acetylamine, alpha-toluimidic acid, 2-phenyl-acetamide, phenyl acetamide |
| Información de solubilidad | Soluble in methanol. |
| Clave InChI | LSBDFXRDZJMBSC-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | NC(=O)CC1=CC=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | 2-fenilacetamida |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2-Phenylacetamide
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Benzeneacetamide