Learn More
2-Feniletanol, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442288
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
Código de producto. 11442288
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15241.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 60-12-8 | C8H10O | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El 2-feniletanol se utiliza también como esencia aromática y conservante en productos farmacéuticos y perfumería. También se utiliza como agentes de olor, productos para el cuidado del aire, productos para el cuidado del mobiliario y de limpieza, productos para el lavado de ropa y vajilla, productos para el cuidado personal.
Solubilidad
Miscible con cloroformo.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-12-8
Fórmula molecular C8H10O
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00002886
Clave InChI WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenethyl alcohol, benzeneethanol, phenylethyl alcohol, benzyl carbinol, phenylethanol, phenethanol, 2-phenylethyl alcohol, 2-phenyl-ethanol, beta-phenylethanol, 2-phenylethan-1-ol
PubChem CID 6054
ChEBI CHEBI:49000
SMILES OCCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylethanol
Punto de fusión °C to 27°C
Densidad 1.021
Punto de ebullición 219°C
Temperatura de inflamación 101°C (214°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Fórmula lineal C6H5(CH2)2OH
Índice de refracción 1.533
Cantidad 250 g
Número UN UN2810
Beilstein 1905732
Índice Merck 14,7224
Información de solubilidad Miscible with chloroform.
Nombre IUPAC 2-feniletanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Phenylethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Phenethyl alcohol