Learn More
2-Feniletanol, > 99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11423542
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylethyl
CAS 60-12-8
Color Incolora
Densidad 1.02g/cm3 at 20°C
Fórmula molecular C8H10O
Número MDL MFCD00002886
Cantidad 1 L
Sinónimo phenethyl alcohol, benzeneethanol, phenylethyl alcohol, benzyl carbinol, phenylethanol, phenethanol, 2-phenylethyl alcohol, 2-phenyl-ethanol, beta-phenylethanol, 2-phenylethan-1-ol
Clave InChI WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 2-feniletan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 122.17
PubChem CID 6054
ChEBI CHEBI:49000
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.3
Porcentaje de pureza >99%
Forma física Líquido ligeramente viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P361 + P364-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .