Learn More
2-Fenilfenol, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Phenylphenol |
Nombre de nota | 99+% |
% mín. CAS | 99.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | >56.0°C |
Color | Blanco |
Densidad | 1.2100g/mL |
Punto de ebullición | 282.0°C |
Temperatura de inflamación | 123°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2-Phenylphenol
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.