Learn More
Clorhidrato de 2-fenilpropilamina, ≥ 98 %
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Phenylpropylamine hydrochloride |
Punto de fusión | 143°C to 145°C |
Color | Crema a amarillo |
Cantidad | 100 g |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.67 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
Forma física | Polvo |