Learn More
Clorhidrato de 2-(feniltio)etanimidamida, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Phenylthio)ethanimidamide hydrochloride |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Fórmula lineal | C6H5SCH2C(=NH)NH2·HCl |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.71 |
| Porcentaje de pureza | 97% |