Learn More
Ácido 2-piperazin-1-ilnicotínico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10679110
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10679110 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10679110
Marca: Thermo Scientific Maybridge MAY00152DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Piperazin-1-ylnicotinic acid
CAS 374063-94-2
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H13N3O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-piperazin-1-ylnicotinic acid, 2-piperazin-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 2-1-piperazinyl, 2-piperazin-1-yl nicotinic acid, 2-piperazinylpyridine-3-carboxylic acid
Clave InChI BCDHEUBISMKPOQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CN(CCN1)C2=C(C=CC=N2)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-piperazin-1-ilpiridina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 207.233
PubChem CID 2771623
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.23
Porcentaje de pureza 95%