Learn More
Clorhidrato de 2-piperidinil(1-pirrolidinil)metanona, ≥95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Piperidinyl(1-pyrrolidinyl)methanone hydrochloride |
% mín. CAS | 95.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.73 |
Porcentaje de pureza | 95% |