Learn More
2-Propanol, anhidro, > 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374198
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
4 litros
Código de producto. 11374198
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041463.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disolvente para precursores de Sol-Gel
Solvent for Sol-Gel precursors2-Propanol acts as a solvent for pharmaceuticals, perfumes, gums, resins, alkaloids and essential oils. It is used in cosmetic lotions. Isopropyl alcohol is used as a cleaning agent for keyboards, LCD displays and laptops. It is used as a wetting agent in the fountain solution used in lithographic printing and is often used as a solvent for french polishing shellac, which is used in cabinet making. It acts as a hydride source in the popular Meerwein-Ponndorf-Verley reduction. It is used in huge quantities as a preferred solvent in the manufacture of fine chemicals, drugs, drug intermediates and formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Agua <100 ppm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.096
Número MDL MFCD00011674
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nombre IUPAC propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propanol
Punto de fusión °C to 90°C
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 0.785 g/cm3 at 20°C
Punto de ebullición 82°C to 83°C
Cantidad 250 mL
Temperatura de inflamación 12°C (53°F)
Punto de ignición 455°C (851°F)
Olor Alcohol-like
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.377
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.5%
Presión de vapor 48 hPa (36mm Hg) at 20°C
Beilstein 635639
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,acetone,chloroform,methanol,diethyl ether,n-octanol and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.