Learn More
2-Propanol, BAKER HPLC ANALYZED, J.T. Baker™
Código de producto. 15564055 Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. 15564055
Marca: JT Baker 9095.2500
Disolventes de alta pureza para su uso en separaciones analíticas y preparativas
Grupo de disolventes de alta pureza, sales tampón y modificadores de fase móvil para uso en separaciones analíticas y preparativas.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propanol
pH Neutral
Punto de fusión -89.5°C
Nombre de nota HPLC
Absorbancia At 254 nm, max. 0.02
CAS 67-63-0
Punto de ebullición 82°C
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión 2 to 12 vol%
Temperatura de inflamación 12°C
Punto de ignición 425°C
Olor Alcohol-like
Envase Vidrio
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación max. 2ppm
Fórmula molecular C3H8O
Número UN 1219
Viscosidad 2.43mP
Agua max. 0.03 %
Sinónimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Información de solubilidad Solubility in water at 20°C is 1g/l
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)O
Nombre IUPAC propano-2-ol
Peso molecular (g/mol) 60.096
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Porcentaje de pureza ≥99.7%
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro||Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: propan-2-ol