Learn More
2-propanol d8, 99 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374368
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22739-76-0
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 68.15
Número MDL MFCD00044341
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-PIODKIDGSA-N
Sinónimo 2-propanol-d8, isopropanol-d8, 2 h? propan-2-2 h ol, octadeuteroisopropanol, 2h8-2-propanol, 2-propan-1,1,1,2,3,3,3-d7-ol-d, 2-propanol-d isotopic 1g, 2-propanol-d8, 99.5 atom % d
PubChem CID 2723972
SMILES [2H]OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propanol-d8
Forma física Líquido
Nombre de nota Isotopic
Densidad 0.90 g/mL
Temperatura de inflamación −11,7 °C (53 °F)
Olor Similar al alcohol
Cantidad 5 g
Punto de fusión de -89,5 °C
Punto de ebullición de 82,4 °C
Número UN UN1219
Información de solubilidad Completely soluble in water.
Nombre IUPAC (²H₇)propan-2-(²H)ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.15
Porcentaje de pureza 99%