Learn More
2-Propanol, puriss., Honeywell Código de producto.: 15652520
2-Propanol, puriss., Honeywell
BIOPHARMA
Código de producto. 15652520
1 L
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
20 kg
25 L
160 kg
Código de producto. 15652520
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 241371L
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.096
Número MDL MFCD00011674
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petroholMostrar másMostrar menos
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nombre IUPAC propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propanol
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Densidad 0.785g/mL at 25°C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 0.02
Temperatura de inflamación 12°C (53.6°F)
Punto de ignición 750°F
Fórmula lineal (CH3)2CHOH
Presión de vapor 33mmHg (20°C), 44mmHg (25°C)
Número UN 1219
Beilstein 635639
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5% (GC)
Grado puriss.
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN3380 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha27/02/2024 Catalog Number24137-1L
Número de loteL3330 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/07/2023 Catalog Number24137-1L
Número de loteN0550 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/04/2023 Catalog Number24137-4X5L,24137-5L,24137-6X1L,24137-160KG,24137-1L,24137-2.5L,24137-20KG,24137-25L,24137-4X2.5L
Número de loteN0230 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/04/2023 Catalog Number24137-4X5L,24137-5L,24137-6X1L,24137-160KG,24137-1L,24137-2.5L,24137-20KG,24137-25L,24137-4X2.5L
Número de loteM3460 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/04/2023 Catalog Number24137-4X5L,24137-5L,24137-6X1L,24137-160KG,24137-1L,24137-2.5L,24137-20KG,24137-25L,24137-4X2.5L
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Título del producto
2-Propanol, puriss., Honeywell >