Learn More
2-Pyridylethylamine dihydrochloride, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30001424
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
H1 receptor agonist
Histamine H1 receptor agonist that produces vasoconstriction in vivo.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyridylethylamine dihydrochloride
CAS 3343-39-3
Fórmula molecular C7H12Cl2N2
Cantidad 50 mg
Sinónimo 2-pyridylethylamine dihydrochloride, pyridine, 2-2-aminoethyl-, dihydrochloride, 2-2-aminoethyl pyridine dihydrochloride, c7h10n2.2hcl, 2-pyridineethanamine dihydrochloride, 2-pyridin-2-ylethanamine dihydrochloride, 2-pyridin-2-yl ethanamine dihydrochloride
Clave InChI GPIFKSYYILNJNR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC(=C1)CCN.Cl.Cl
Nombre IUPAC 2-pyridin-2-ylethanamine;dihydrochloride
Peso molecular (g/mol) 195.087
PubChem CID 201148
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.09
Porcentaje de pureza >99%