Learn More
Bromuro de 2-piridillzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465375
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
15465375 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15465375
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H58544.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 218777-23-2 | C5H5BrNZn- | 224.386 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la preparación de ligandos P,N para reacciones asimétricas catalizadas por ir.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Se manejan bajo gas protector seco. Sensible al aire. Almacenar alejado de bases fuertes a
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyridylzinc bromide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 218777-23-2
Densidad 0.974
Fórmula molecular C5H5BrNZn-
Número MDL MFCD00671985
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive; May form a precipitate
Sinónimo 2-pyridylzinc bromide
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI WUTSMSLAOBVVCP-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=NC=C1.[Zn].[Br-]
Nombre IUPAC piridina; zinc; bromuro
Peso molecular (g/mol) 224.386
PubChem CID 76056926
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.38
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Pyridylzinc bromide, 0.5M in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Tetrahydrofuran, 2-Pyridylzinc bromide