Learn More
2-Pirrolidinona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10479440 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
250 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10479440 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10489440 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10299173 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
3 options
Código de producto. 10479440
Marca: Thermo Scientific Acros 132112500
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 616-45-5 | C4H7NO | 85.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616-45-5
Fórmula molecular C4H7NO
Peso molecular (g/mol) 85.11
Número MDL MFCD00005270
Clave InChI HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyrrolidinone, pyrrolidone, butyrolactam, 2-pyrrolidone, 2-oxopyrrolidine, pyrrolidon, 2-ketopyrrolidine, 2-pyrol, pyrrolidinone, gamma-butyrolactam
PubChem CID 12025
ChEBI CHEBI:36592
Nombre IUPAC pirrolidin-2-ona
SMILES C1CC(=O)NC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyrrolidinone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 25.5°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1030g/mL
Punto de ebullición 250.0°C
Temperatura de inflamación 138°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4860 to 1.4880
Cantidad 250 mL
Beilstein 21, 236
Índice Merck 15, 8130
Gravedad específica 1.103
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, chloroform, benzene,, ethyl acetate, carbon disulfide
Viscosidad 10.2 mPa.s (30°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido o masa de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Pyrrolidinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, manos y toda la piel expuesta, concienzudamente tras la manipulación.