Learn More
Clorhidrato de (2-quinolil)metilamina, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10471494
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
CAS 861036-67-1
Fórmula molecular C10H11ClN2
Peso molecular (g/mol) 194.662
Número MDL MFCD09966142
Clave InChI SUSYYDXUTFWSRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinolin-2-ylmethanamine hydrochloride, 2-quinolyl methylamine hydrochloride, quinolin-2-yl methanamine hydrochloride, 2-aminomethylquinoline hydrochloride, 1-quinolin-2-yl methanamine hydrochloride, 2-quinolylmethylamine, chloride, 2-aminomethyl quinoline hydrochloride, quinolin-2-yl methylamine hydrochloride, quinolin-2-ylmethyl amine hydrochloride, c-quinolin-2-yl-methylamine hydrochloride
PubChem CID 18507529
Nombre IUPAC quinolin-2-ilmetanamina;clorhidrato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=N2)CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Quinolyl)methylamine hydrochloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.66
Porcentaje de pureza 97%