Learn More
2-sec-Butil-4,5-dimetil-3-tiazolina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11357049
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
Código de producto. 11357049
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26870.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65894-82-8
Fórmula molecular C9H17NS
Peso molecular (g/mol) 171.30
Número MDL MFCD01680858
Clave InChI FLBOQJFNAYJWIA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-2-butyl-4,5-dimethyl-3-thiazoline, 2-sec-butyl-4,5-dimethyl-2,5-dihydrothiazole, 2,5-dihydro-4,5-dimethyl-2-1-methylpropyl thiazole, 2-sec-butyl-4,5-dimethyl-3-thiazoline, 4,5-dimethyl-2-sec-butyl-2,5-dihydro-1,3-thiazole, dsstox_cid_27156, dsstox_rid_82157, dsstox_gsid_47156, 4,5-dimethyl-2-sec-butyl-2,5-dihydrothiazole, thiazole,2,5-dihydro-4,5-dimethyl-2-1-methylpropyl
PubChem CID 5362564
SMILES CCC(C)C1SC(C)C(C)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-sec-Butyl-4,5-dimethyl-3-thiazoline
Densidad 1
Punto de ebullición 71.00°C (4.00 mmHg)
Temperatura de inflamación >70°C (158°F)
Índice de refracción 1.492
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 2-(butan-2-il)-4,5-dimetil-2,5-dihidro-1,3-tiazol
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.3
Porcentaje de pureza 98%