Learn More
2-terc-Butiltolueno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495817
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. 15495817
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33036.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1074-92-6 | C11H16 | 148.249 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1074-92-6
Fórmula molecular C11H16
Peso molecular (g/mol) 148.249
Número MDL MFCD00059209
Clave InChI AXHVNJGQOJFMHT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 33712
Nombre IUPAC 1-terc-butilo-2-metilbenceno
SMILES CC1=CC=CC=C1C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-tert-Butyltoluene
Densidad 0.89
Índice de refracción 1.5075
Cantidad 250 mg
Número UN UN2667
Sinónimo 2-tert-butyltoluene, 1-tert-butyl-2-methylbenzene, toluene, o-tert-butyl, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-2-methyl, benzene, 1,1-dimethylethyl methyl, o-tert-butyltoluene, 1-methyl-2-tert-butylbenzene, benzene,1-1,1-dimethylethyl-2-methyl, t-butyltoluene, o-t-butyltoluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.25
Porcentaje de pureza 99%