Learn More
2-(Tetrahidropiran-4-iloxi)anilina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10143764
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
CAS 898289-35-5
Fórmula molecular C11H15NO2
Peso molecular (g/mol) 193.246
Número MDL MFCD09025872
Clave InChI CLGPZXHLRKSEDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy aniline, 2-tetrahydropyran-4-yloxy aniline, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy aniline, 2-oxan-4-yloxy aniline, benzenamine,2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, benzenamine, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 2-oxan-4-yl oxy aniline, 2-tetrahydropyran-4-yloxyaniline, 4-2-aminophenoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ;oxy ;aniline
PubChem CID 24229516
Nombre IUPAC 2-(oxan-4-iloxi)anilina
SMILES C1COCCC1OC2=CC=CC=C2N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)aniline
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.24
Porcentaje de pureza 95%