Learn More
2-(Tri-n-butilestanil)piridina, téc. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481387
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11481387 1 g 1 g
11491387 5 g 5 g
11401397 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11481387
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24911.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17997-47-6 | C17H31NSn | 368.152 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17997-47-6
Fórmula molecular C17H31NSn
Peso molecular (g/mol) 368.152
Número MDL MFCD00052052
Clave InChI GYUURHMITDQTRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-tributylstannyl pyridine, 2-tri-n-butylstannylpyridine, 2-tributylstannylpyridine, tributyl 2-pyridyl tin, 2-pyridyltributyltin, 2-1,1,1-tributylstannyl pyridine, 2-pyridyltri-n-butyltin, 2-tributylstannyl-pyridine, tri-n-butyl 2-pyridyl tin
PubChem CID 607784
Nombre IUPAC tributil(piridín-2-il)estanano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Tri-n-butylstannyl)pyridine
Densidad 1.15
Punto de ebullición 130°C to 132°C (0.8 mmHg)
Índice de refracción 1.513
Cantidad 1 g
Número UN UN2788
Beilstein 479329
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.15
Porcentaje de pureza 80%
Grado Técnico