Learn More
Ácido 2-(trifluorometoxi)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10540553
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
CAS 1979-29-9
Fórmula molecular C8H4F3O3
Peso molecular (g/mol) 205.11
Número MDL MFCD00052325
Clave InChI JMYSPFGUBNENSE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-trifluoromethoxy benzoic acid, o-trifluoromethoxybenzoic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-anisic acid, 2-trifluoromethoxy-benzoic acid, rarechem al bo 0449, pubchem4587, acmc-209f2a, ksc494o7t
PubChem CID 2777223
Nombre IUPAC ácido 2-(trifluorometoxi)benzoico
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=CC=C1OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CF3OC6H4CO2H
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.12
Porcentaje de pureza 97%