Learn More
Ácido 2-(trifluorometoxi)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Fórmula lineal | CF3OC6H4CO2H |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.12 |
Porcentaje de pureza | 97% |