Learn More
Ácido 2-(trifluorometil)acrílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid is used as an acidic functional monomer for molecular imprinting of nicotine. And also used in the conventional functional monomer methacrylic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-(trifluorometil)acrílico se utiliza como monómero funcional ácido para la impresión molecular de la nicotina. Y también se utiliza en el monómero funcional convencional ácido metacrílico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
El ácido 2-(trifluorometil)acrílico se utiliza como monómero funcional ácido para la impresión molecular de la nicotina. Y también se utiliza en el monómero funcional convencional ácido metacrílico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(Trifluoromethyl)acrylic acid |
Punto de fusión | 49°C to 51°C |
Temperatura de inflamación | 82°C (180°F) |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN3261 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Nombre IUPAC | 2-(trifluorometil)prop-2-enoato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.06 |
Porcentaje de pureza | 98% |