Learn More
2'-(Trifluorometil)propiofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11473298
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11473298 1 g 1 g
11483298 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11473298
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17713.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16185-96-9
Fórmula molecular C10H9F3O
Peso molecular (g/mol) 202.18
Número MDL MFCD00013557
Clave InChI PUSBIOFSWWHNDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-trifluoromethyl propiophenone, 2-trifluoromethyl propiophenone, 1-2-trifluoromethyl phenyl propan-1-one, o-trifluoromethylpropiophenone, 1-2-trifluoromethyl phenyl-1-propanone, pubchem24415, acmc-1bro1, intermediates-zcf02217
PubChem CID 140040
Nombre IUPAC 1-[2-(Trifluorometil)fenil]propan-1-ona
SMILES CCC(=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-(Trifluoromethyl)propiophenone
Densidad 1.214
Punto de ebullición 220°C
Temperatura de inflamación 101°C (213°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.46
Cantidad 1 g
Beilstein 2263292
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.18
Porcentaje de pureza 97%