Learn More
2-(Trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 15274744
compliance-icons compliance-icons
2-(Trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15274744
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
This item is not returnable. View return policy
Código de producto. 15274744
Marca: Thermo Scientific Acros 442900010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 368-48-9
Fórmula molecular C6H4F3N
Peso molecular (g/mol) 147.10
Número MDL MFCD02183562
Clave InChI ATRQECRSCHYSNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl pyridine, 2-trifluoromethyl-pyridine, trifluoromethylpyridine, 2-1,1,1-trifluoromethyl pyridine, pyridine, trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-picoline, 2-cf3-pyridine, trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 136199
Nombre IUPAC 2-(trifluorometil)piridina
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC=N1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)pyridine
Punto de ebullición 138°C to 141°C
Temperatura de inflamación 42°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Índice de refracción 1.4183
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.1
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-(Trifluoromethyl)pyridine, 97%
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
2-(Trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific™ >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.