Learn More
2-(Trimetilsilil)etanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
66.95€ - 825.00€
CAS 2916-68-9
Fórmula molecular C5H14OSi
Peso molecular (g/mol) 118.251
Número MDL MFCD00002825
Clave InChI ZNGINKJHQQQORD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trimethylsilyl ethanol, ethanol, 2-trimethylsilyl, 2-hydroxyethyl trimethylsilane, 2-trimethylsilyl ethan-1-ol, silane, 2-hydroxyethyl trimethyl, 2-trimethylsilanyl-ethanol, 2-trimethylsilyl-ethanol, 2-trimethylsilyl ethanal
PubChem CID 18013
Nombre IUPAC 2-trimetilsililetanol
SMILES C[Si](C)(C)CCO
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11460037
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20970.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11470037
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20970.14
25 g
268.00€
25 g
11480037
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20970.22
100 g
825.00€
100 g
Descripción
Descripción
2-(Trimethylsilyl)ethanol is used as a protecting reagent for carboxyl, phosphoryl, hydroxyl and amino group in organic synthesis. It is used as a precursor to prepare trimethyl(2-phenoxyethyl)silanes by reacting with aromatic fluoride. It is also used in the synthesis of teoc-protected amines by using the corresponding isocyanates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-(trimetilsilil)etanol se utiliza como reactivo protector para carboxilo, fosforilo, hidroxilo y grupo amino en síntesis orgánica. Se utiliza como precursor para preparar trimetil(2-fenoxietil)silanos generando una reacción con fluoruro aromático. También se utiliza en la síntesis de aminas protegidas por teoc mediante el uso de los correspondientes isocianatos.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Mantener lejos de fuentes de ignición. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Especificaciones
2916-68-9
118.251
ZNGINKJHQQQORD-UHFFFAOYSA-N
18013
C[Si](C)(C)CCO
C5H14OSi
MFCD00002825
2-trimethylsilyl ethanol, ethanol, 2-trimethylsilyl, 2-hydroxyethyl trimethylsilane, 2-trimethylsilyl ethan-1-ol, silane, 2-hydroxyethyl trimethyl, 2-trimethylsilanyl-ethanol, 2-trimethylsilyl-ethanol, 2-trimethylsilyl ethanal
2-trimetilsililetanol
Especificaciones
2-(Trimethylsilyl)ethanol
0.825
50°C (122°F)
C5H14OSi
MFCD00002825
1732034
Miscible with water.
C[Si](C)(C)CCO
118.251
118.25
2916-68-9
71°C to 72°C (10 mm)
98+%
1.425
UN1987
2-trimethylsilyl ethanol, ethanol, 2-trimethylsilyl, 2-hydroxyethyl trimethylsilane, 2-trimethylsilyl ethan-1-ol, silane, 2-hydroxyethyl trimethyl, 2-trimethylsilanyl-ethanol, 2-trimethylsilyl-ethanol, 2-trimethylsilyl ethanal
ZNGINKJHQQQORD-UHFFFAOYSA-N
2-trimetilsililetanol
18013
≥98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H226-H315-H319-H335
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ALCOHOLS, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 220-844-5
missing translation for 'rtecsNumber' : KM5480000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
Nombre del producto
  • 2-(Trimethylsilyl)ethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-(Trimethylsilyl)ethanol