Learn More
2-Valerilfurano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465860
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3194-17-0
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.19
Número MDL MFCD00053147
Clave InChI HTOZHTBIOGGHDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pentanoylfuran, 1-furan-2-yl pentan-1-one, 2-valerylfuran, butyl 2-furyl ketone, 1-2-furyl pentan-1-one, 1-2-furanyl-1-pentanone, unii-b3cnh05z42, 1-pentanone, 1-2-furanyl, 2-pentanoylfuran fhfi, 2-valeroylfuran
PubChem CID 231325
Nombre IUPAC 1-(furan-2-il)pentan-1-ona
SMILES CCCCC(=O)C1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Valerylfuran
Índice de refracción 1.492
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.2
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Valerylfuran
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-Valerylfuran