Learn More
Ácido 2-vinilbenzoico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
As intermediate in orgaic syntheses. Phthalides were obtained in low yields by palladium-assisted cyclization of 2-vinylbenzoic acid and 2-(2-methyl-2-propenyl)- benzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica. A partir de la ciclización asistida por paladio de los ácidos 2-vinilbenzoico y 2-(2-metil-2-propenil)-benzoico, se obtuvieron ftalidas de bajo rendimiento.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes y del calor.
Se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica. A partir de la ciclización asistida por paladio de los ácidos 2-vinilbenzoico y 2-(2-metil-2-propenil)-benzoico, se obtuvieron ftalidas de bajo rendimiento.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes y del calor.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Vinylbenzoic acid |
Punto de fusión | 94°C |
Cantidad | 1 g |
Sinónimo | 2-vinylbenzoic acid, vinylbenzoic acid, benzoic acid, ethenyl, benzoic acid, 2-ethenyl, pubchem19668, benzoic acid,2-ethenyl, benzoic acid, 2-ethenyl-9ci |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.16 |
Porcentaje de pureza | 96% |