Learn More
2-Vinilpiridina, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
31.26€ - 189.95€
CAS | 100-69-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H7N |
Peso molecular (g/mol) | 105.14 |
Número MDL | MFCD00006355 |
Clave InChI | KGIGUEBEKRSTEW-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-vinylpyridine, pyridine, 2-ethenyl, pyridine, 2-vinyl, pyridine, ethenyl, vinylpyridine, 2-vinyl pyridine, alpha-vinylpyridine, vinyl pyridine, unii-dt4uv4nnkx, ccris 5238 |
PubChem CID | 7521 |
Nombre IUPAC | 2-etenilpiridina |
SMILES | C=CC1=CC=CC=N1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10754461
|
Thermo Scientific Acros
158000050 |
5 mL | Frasco de vidrio |
31.26€
5 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10295530
|
Thermo Scientific Acros
158002500 |
250 mL | Frasco de vidrio |
62.71€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10589633
|
Thermo Scientific Acros
158000010 |
1 L | Frasco de vidrio |
189.95€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
100-69-6 | |
105.14 | |
KGIGUEBEKRSTEW-UHFFFAOYSA-N | |
7521 | |
C=CC1=CC=CC=N1 |
C7H7N | |
MFCD00006355 | |
2-vinylpyridine, pyridine, 2-ethenyl, pyridine, 2-vinyl, pyridine, ethenyl, vinylpyridine, 2-vinyl pyridine, alpha-vinylpyridine, vinyl pyridine, unii-dt4uv4nnkx, ccris 5238 | |
2-etenilpiridina |
Especificaciones
2-Vinylpyridine | |
100-69-6 | |
100.0 | |
Marrón | |
159°C | |
Auténtico | |
C7H7N | |
1.5490 to 1.551 | |
20, 256 | |
2-vinylpyridine, pyridine, 2-ethenyl, pyridine, 2-vinyl, pyridine, ethenyl, vinylpyridine, 2-vinyl pyridine, alpha-vinylpyridine, vinyl pyridine, unii-dt4uv4nnkx, ccris 5238 | |
KGIGUEBEKRSTEW-UHFFFAOYSA-N | |
2-etenilpiridina | |
105.14 | |
1.2 mPa.s (20°C) | |
97% |
97% | |
96.0 | |
-50°C | |
0.9983g/mL | |
47°C | |
96% min. (GC) | |
(C5H4N)CH=CH2 | |
MFCD00006355 | |
0.9983 | |
Solubility in water: 2.5g/100 mL in water (20°C). Other solubilities: soluble in dilute acids,soluble in hydrocarbons,alcohol,ketones and,esters,soluble in methanol,ethanol,dioxane | |
C=CC1=CC=CC=N1 | |
0.1% tert.-butylcatechol | |
7521 | |
105.14 | |
Líquido |
Safety and Handling
Declaración de GHS H
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Nocivo en caso de ingestión.
Tóxico en contacto con la piel.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Tóxico para los organismos acuáticos con efectos de larga duración
Líquido y vapor inflamables
Declaración de GHS P
EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.
Seguir aclarando.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 202-879-8
missing translation for 'rtecsNumber' : UU1040000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-Vinylpyridine, stabilized
Signal Word
- Peligro
Hazard Category
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Precautionary Statement
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.