Learn More
Ohaus™ 2 x Centrifuge Rack Adapters, Frontier™ R-S4x100/4MI Swing Out Rotors
Facilitate centrifugation of tubes smaller or greater in number than the original, provided carrier space for Frontier™ R-S4x100/4MI Swing Out Rotors
186.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Rotores oscilantes R-4SX100/4MI |
---|---|
N.° por paquete | 2 |
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15816692
|
Ohaus™
30314854 |
10 de 1,5 ml |
186.00€
paquete de 2 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15826692
|
Ohaus™
30314855 |
9 x 4,5 ml |
186.00€
paquete de 2 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15836692
|
Ohaus™
30314856 |
7 x de 5 a 7 ml (13 mm de diámetro, RB) |
186.00€
paquete de 2 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15806692
|
Ohaus™
30314853 |
9 x de 5 a 7 ml |
186.00€
paquete de 2 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15846692
|
Ohaus™
30314857 |
7 x de 5 a 7 ml (13 mm de diámetro, vacío) |
186.00€
paquete de 2 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15856692
|
Ohaus™
30314858 |
5 x de 4 a 10 ml |
186.00€
paquete de 2 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15896682
|
Ohaus™
30314852 |
7 × 15 ml |
186.00€
paquete de 2 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15886682
|
Ohaus™
30314851 |
1 × 15 ml |
186.00€
paquete de 2 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15876682
|
Ohaus™
30314850 |
2 × 15 ml |
186.00€
paquete de 2 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15866682
|
Ohaus™
30314849 |
1 × 25 ml |
186.00€
paquete de 2 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15856682
|
Ohaus™
30314848 |
1 × 30 ml |
186.00€
paquete de 2 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15826682
|
Ohaus™
30314845 |
1 de 50 ml (29 mm de diám., RB) |
186.00€
paquete de 2 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15836682
|
Ohaus™
30314846 |
1 de 50 ml (29 mm de diámetro, FA) |
186.00€
paquete de 2 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15846682
|
Ohaus™
30314847 |
1 de 50 ml (29 mm de diámetro) |
186.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15816682
|
Ohaus™
30314844 |
1 de 50 ml (34 mm de diámetro) |
186.00€
paquete de 2 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15806682
|
Ohaus™
30314843 |
1 × 85 ml |
186.00€
paquete de 2 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15896672
|
Ohaus™
30314842 |
1 × 100 ml |
186.00€
paquete de 2 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Accommodates centrifuge tubes that are smaller or greater in number than the space provided in the rotor carrier
- Suitable for use in Frontier™ R-S4x100/4MI Swing Out Rotors
Especificaciones
Rotores oscilantes R-4SX100/4MI | |
2 |