Learn More
Ohaus™ 2 x Centrifuge Tube Adapters, Frontier™ R-A6x250/8MI Fixed Rotors
Facilitate centrifugation of tubes smaller or greater in number than the original, provided carrier space for Frontier™ R-A6x250/8MI Fixed Rotors
Marca: Ohaus™ 30304373
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Admite tubos de centrífuga de menor o mayor número que el espacio proporcionado en el portador del rotor
- Adecuado para usar en rotores fijos Frontier™ R-6Axe250/8MI
Especificaciones
RB | |
29 mm | |
Adaptador 1 de 50 ml D29 mm RB, 2 por paquete | |
2 |
1 de 50 ml (29 mm de diámetro) | |
Rotores fijos R-6Ax250/8MI | |
1 |