Learn More
20-Deoxyingenol, MedChemExpress
MedChemExpress 20-Deoxyingenol, a diterpene, is isolated from the roots of Euphorbia kansui. 20-Deoxyingenol can promote autophagy and lysosomal biogenesis by promoting the nuclear translocation of transcription factor EB (TFEB) in vitro. 20-Deoxyingenol can be used for the research of osteoarthritis (OA).
Marca: Medchem Express HY-N0866
Descripción
20-Deoxyingenol, a diterpene, is isolated from the roots of Euphorbia kansui. 20-Deoxyingenol can promote autophagy and lysosomal biogenesis by promoting the nuclear translocation of transcription factor EB (TFEB) in vitro. 20-Deoxyingenol can be used for the research of osteoarthritis (OA).Especificaciones
20-Deoxyingenol | |
White | |
C20H28O4 | |
DMSO : 50 mg/mL (150.41 mM; Need ultrasonic) | |
332.43 | |
98.0% | |
Solid |
54706-99-9 | |
Research | |
5 mg | |
O=C1[C@@]2(C=C(C)[C@@H]3O)[C@]3(O)[C@H](O)C(C)=C[C@@]1([H])[C@@]4([H])[C@@](C4(C)C)([H])C[C@H]2C | |
332.43 | |
Research |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Research purposes only