Learn More
20-Deoxyingenol, MedChemExpress
MedChemExpress 20-Deoxyingenol, a diterpene, is isolated from the roots of Euphorbia kansui. 20-Deoxyingenol can promote autophagy and lysosomal biogenesis by promoting the nuclear translocation of transcription factor EB (TFEB) in vitro. 20-Deoxyingenol can be used for the research of osteoarthritis (OA).
Marca:  Medchem Express HY-N0866
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16469148
  • 287.55€ / 10 miligramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
20-Deoxyingenol, a diterpene, is isolated from the roots of Euphorbia kansui. 20-Deoxyingenol can promote autophagy and lysosomal biogenesis by promoting the nuclear translocation of transcription factor EB (TFEB) in vitro. 20-Deoxyingenol can be used for the research of osteoarthritis (OA).
Especificaciones
Especificaciones
20-Deoxyingenol
White
C20H28O4
DMSO : 50 mg/mL (150.41 mM; Need ultrasonic)
332.43
98.0%
Solid
54706-99-9
Research
10 mg
O=C1[C@@]2(C=C(C)[C@@H]3O)[C@]3(O)[C@H](O)C(C)=C[C@@]1([H])[C@@]4([H])[C@@](C4(C)C)([H])C[C@H]2C
332.43
Research
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.