Learn More
Heathrow Scientific™ Bandejas para portaobjetos de cartón de 20 posiciones
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 72
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bandeja de almacenamiento de portaobjetos |
| Capacidad para portaobjetos | 20 |
| Color | Rojo |
| Compartimentos | 20 |
| El dispositivo tiene | 20 portaobjetos |
| Para utilizar con (aplicación) | Trabajo, transporte y almacenamiento a corto plazo seguros de los portaobjetos |
| Para utilizar con (equipo) | Portaobjetos para microscopía |
| Altura (imperial) | 0,4 in |
| Altura (métrico) | 0,9 cm |
| Longitud (imperial) | 8,2 in |
| Mostrar más |