Learn More
Heathrow Scientific™ Bandejas para portaobjetos de cartón de 20 posiciones
Código de producto. p-8272038 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 72
Código de producto. 15549811
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Retire los portaobjetos fácilmente con una cómoda ranura para el pulgar. Las bandejas para portaobjetos de cartón de 20 posiciones Heathrow Scientific™ maximizan la protección de las muestras con compartimentos horizontales empotrados.
  • Los compartimentos horizontales están rebajados para proteger las muestras cuando la cubierta está cerrada
  • Cuenta con ranuras para el pulgar para facilitar la extracción de los portaobjetos
  • Capacidad de 20 portaobjetos de tamaño estándar
  • Desechables
Especificaciones
Tipo Bandeja de almacenamiento de portaobjetos
Capacidad para portaobjetos 20
Color Rojo
Compartimentos 20
El dispositivo tiene 20 portaobjetos
Para utilizar con (aplicación) Trabajo, transporte y almacenamiento a corto plazo seguros de los portaobjetos
Para utilizar con (equipo) Portaobjetos para microscopía
Altura (imperial) 0,4 in
Altura (métrico) 0,9 cm
Longitud (imperial) 8,2 in
Longitud (métrico) 20,8 cm
Material Cartón
Forma Rectangulares
Anchura (imperial) 13,4 in
Anchura (métrico) 34,1 cm