Learn More
RETSCH 200 dia. x 25mmH Stainless Steel Test Sieve
Marca: RETSCH 60.123.016000
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable | |
1Cada una | |
Tamiz de pruebas | |
Acero inoxidable | |
25 mm |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
200mm | |
16 mm | |
ASTM E 11 | |
Agitador AS 300 |