Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamiz de prueba de acero inoxidable con soldadura de PVC de 200 mm de diám. x 50 mm de altura
Tamiza partículas en amplia gama de tamaños de poro. Estos tamices de ensayo de acero inoxidable cuentan con una soldadura de PVC y una altura interna de 50 mm y un diámetro de 200 mm.
Marca:  Linker Industrietechnik™ 552.050.221-042
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11776707
  • 187.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Gradillas de acero inoxidable con una altura interna de 50 mm
  • Diámetro: 200 mm
  • Pantalla de tamizado de acero inoxidable
  • Soldadura de PVC
  • Número de identificación y certificado de conformidad
  • Resistentes a temperaturas de hasta 70 °C
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Tamiz de pruebas
Acero inoxidable
200mm
355 μm
Conformidad con las normas 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1. Intervalo principal de acuerdo con ISO 565 (aberturas de mallas)
50 mm
Acero inoxidable
Certificados
Ver productos accesorios