Learn More
Ratiolab™ Vasos de precipitados multiusos de 200 ml con tapones de rosca
Código de producto. 13577300
Click to view available options
Capacidad (métrico):
200 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
Código de producto. 13577300
Marca: Ratiolab™ 5921184
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el muestreo, transporte y almacenamiento de muestras sólidas, pastosas y líquidas.
  • Fabricados con polipropileno
  • Prácticos para una amplia gama de aplicaciones
  • Ideal para la rutina clínica
  • Con tapones de rosca rojos
  • Esterilizados
  • Se suministran 150/paq.
Especificaciones
Color del tapón Rojo
Cierre incluido Sí
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilidad Estéril
Cantidad 150/paq.
Capacidad (métrico) 200 mL
Tipo de producto Vaso de precipitados multiuso
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Muestreo, transporte, almacenamiento
Altura (métrico) 80 mm