Learn More
Fisherbrand™ 200 espátulas para laboratorio Chattaway de níquel tamaño medio
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
180 mm
230 mm
270 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
- Especificación de níquel 200 (contenido mínimo de níquel del 99,6 %)
- Ideales para su uso con una amplia variedad de compuestos. Acabo brillante
- Pala en un extremo plano, otro extremo en un ángulo de 45 °
- «Micropeso» - diámetro del cuerpo central de 1,60 mm
- «Peso medio» - diámetro del cuerpo central de 3,65 mm
- Longitud suficiente como para proteger las manos del usuario de las superficies calientes
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 paq. |
| Tipo de producto | Espátula |
| Acabado | Brillo |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones estructurales donde la resistencia a la corrosión es un factor de consideración clave |
| Anchura (métrico) de la hoja | 10 mm |
| Temperatura máx. (métrico) | 315 °C |
| Material | Níquel |
| Longitud (métrico) | 270 mm |