Learn More
Fisherbrand™ Microespátula de níquel
Uso con balanzas, microscopios y navecillas de pesaje. La microespátula de níquel Fisherbrand™ está diseñada para dispensar y transferir muestras durante el pesaje.
Marca:  Fisherbrand™ 2251
Código de producto. 11593472
  • 46.85€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 10-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Dispense y transfiera muestras durante el pesaje
  • Aplique microcantidades de adhesivo para fijar muestras, extender pasta y mezclar muestras granulares
  • Hoja de extremo plano
Especificaciones
Especificaciones
5 paq.
Brillo
4 mm
Níquel
Espátula
Para aplicaciones estructurales donde la resistencia a la corrosión es un factor de consideración clave
315 °C
130 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Microespátula de níquel > Longitud: 130mm